Merck
SML3017
Lenvatinib mesylate
≥98% (HPLC), TK inhibitor, powder
Sinónimos:
4-[3-Chloro-4-(N’-cyclopropylureido)phenoxy]-7-methoxyquinoline-6-carboxamide methanesulfonate, 4-[3-Chloro-4-[(cyclopropylaminocarbonyl)amino]phenoxy]-7-methoxy-6-quinolinecarboxamide mesylate, 4-[3-chloro-4-[[(cyclopropylamino)carbonyl]amino]phenoxy]-7-methoxy-6-Quinolinecarboxamide methanesulfonate (1:1), E 7080 mesylate, E-7080 mesylate, E7080 mesylate, ER-203492-00 mesylate, Lenvatinib methanesulfonate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H19ClN4O4 · CH4O3S
Número CAS:
Peso molecular:
522.96
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Lenvatinib mesylate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC2=C(OC3=CC=C(C(Cl)=C3)NC(NC4CC4)=O)C=CN=C2C=C1OC)N.O=S(O)(C)=O
InChI
1S/C21H19ClN4O4.CH4O3S/c1-29-19-10-17-13(9-14(19)20(23)27)18(6-7-24-17)30-12-4-5-16(15(22)8-12)26-21(28)25-11-2-3-11;1-5(2,3)4/h4-11H,2-3H2,1H3,(H2,23,27)(H2,25,26,28);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
HWLFIUUAYLEFCT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Lenvatinib (E7080) is an orally active inhibitor against multiple receptor tyrosine kinases, including VEGFR (Flt-1/KDR/Flt-4 IC50 = 22/4.0/5.2 nM), PDGFR1/2 (IC50 = 39/51 nM), FGFR1 and KIT (IC50 = 46 and 100 nM, respectively) that inhibits angiogenesis in vitro (VEGF/SCF-induced HUVEC tube formation IC50 = 5.1/5.2 nM). Lenvatinib oral administration results in tumor growth arrest (30 mg/kg b.i.d. p.o.) and even regression (100 mg/kg b.i.d. p.o.) in vivo among mice harboring SCF-producing human small cell lung carcinoma H146 cells.
Orally active receptor tyrosine kinase inhibitor against VEGFR (Flt-1/KDR/Flt-4), PDGFR1/2, FGFR1 and KIT with anti- angiogenesis efficacy in vitro and in vivo.
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT RE 2
target_organs
Gastro-intestinal system,Kidney,Bone,Reproductive organs,Adrenal gland
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)