Merck
SML2899
Humanin Trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
L-Methionyl-L-alanyl-L-prolyl-L-arginylglycyl-L-phenylalanyl-L-seryl-L-cysteinyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-threonyl-L-seryl-L-?-glutamyl-L-isoleucyl-L-?-aspartyl-L-leucyl-L-prolyl-L-valyl-L-lysyl-L-arginyl-L-arginyl-L-alanine trifluoroacetate, MAPRGFSCLLLLTSEIDLPVKRRA trifluoroacetate, Met-Ala-Pro-Arg-Gly-Phe-Ser-Cys-Leu-Leu-Leu-Leu-Thr-Ser-Glu-Ile-Asp-Leu-Pro-Val-Lys-Arg-Arg-Ala
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C119H204N34O32S2 · xC2HF3O2
Peso molecular:
2687.23 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white to beige
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Humanin is 24-amino acid mitochondria-associated peptide that is involved in numerous biological processes including apoptosis, cell survival, substrate metabolism, inflammatory response, and response to stressors such as oxidative stress, ischemia, and starvation. Humanin exhibits protective effects against cellular apoptosis. Apparently it inhibits BAX translocation to the mitochondrial outer membrane.
mitochondria-associated peptide; exhibits protective effects against cellular apoptosis
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)