Merck
SML2837
Tizoxanide
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Hydroxy-N-(5-nitro-2-thiazolyl)benzamide, 2-Hydroxy-N-(5-nitrothiazol-2-yl)benzamide, Desacetyl-NTZ, Desacetyl-nitazoxanide, NSC 697856, NTZ metabolite, Nitazoxanide metabolite, TIZ
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H7N3O4S
Número CAS:
Peso molecular:
265.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(C(NC2=NC=C([N+]([O-])=O)S2)=O)C=CC=C1
InChI
1S/C10H7N3O4S/c14-7-4-2-1-3-6(7)9(15)12-10-11-5-8(18-10)13(16)17/h1-5,14H,(H,11,12,15)
InChI key
FDTZUTSGGSRHQF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Active metabolite of the antimicrobial nitazoxanide (NTZ) with antiparasitic, antiviral and broad-spectrum bacterial pyruvate-ferredoxin oxidoreductase (PFOR) inhibitory efficacy.
Tizoxanide (TIZ) is the active metabolite of the broad-spectrum parasiticidal drug nitazoxanide (NTZ), a noncompetitive inhibitor against bacterial pyruvate-ferredoxin oxidoreductase (PFOR Ki 2 to 10 μM). NTZ deacetylates rapidly to TIZ in plasma (t1/2 ~6 min at 37°C in human plasma) and in the presence of liver microsomes. NTZ is also reported to exhibit antiviral activity against Hepatitis C, Norovirus, Paramyxovirus, Influenza, Vaccinia, and Zika.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)