Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H37N3O
Número CAS:
Peso molecular:
443.62
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1C(CN(CC#C)C)=CC2=C1C=CC(OCCCC(CC3)CCN3CC4=CC=CC=C4)=C2
InChI key
ADCBAOTWERXLAP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ASS234 is a brain-penetrant and orally active multi-target small molecule (MTSM) against (acetyl & butyryl) cholinesterases (hAChE/hBuChE IC50 = 0.81/1.82 μM), monoamine oxidases (hMAO-A/B IC50 = 0.27/120 nM), histamine H3 receptor (hH3R Ki = 84.2 nM; hH4R Ki >10 μM) and sigma-1/2 receptors (hS1R/rS2R = 2.82/50.3 nM). ASS234 exhibits antioxidative and neuroprotective effects in SH-SY5Y cultures (5 μM) and demonstrates therapeutic efficacy in neurodegerative disease models in vivo via sc. (0.62 mg/kg/d mice; 5 mg/kg rats), ip. (1 mg/kg mice) or po. (1 & 10 mg/kg mice).
Orally active, brain-penetrant, multi-target ligand against MAO-A/B, cholinesterases, H3 & sigma receptors with neuroprotective and pro-cognitive efficacy in vivo.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?