Saltar al contenido
SML2765
Glutor
≥98% (HPLC), glucose uptake inhibitor, powder
Sinónimos:
(S)-6-Methyl-5-(4-morpholinobenzyl)-4-oxo-2-phenyl-N-(pyridin-3-ylmethyl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrazine-6-carboxamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H32N6O3
Peso molecular:
536.62
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Glutor, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Glutor is a potent inhibitor of glucose uptake that targets glucose transporters GLUT1, -2, and -3. Inhibition of glucose uptake by glutor leads to upregulation of GLUT3 and GLUT1 expression. Glutor potently and selectively suppresses growth of a variety of cancer cell lines. Glutor and glutaminase inhibitor CB-839 synergistically inhibit tumor cell growth.
potent inhibitor of glucose uptake that targets glucose transporters GLUT-1, -2, and -3
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)