Merck
SML2647
CA3
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
1,1′-[[9-(Hydroxyimino)-9H-fluorene-2,7-diyl]bis(sulfonyl)]bis-piperidine, 2,7-bis(1-Piperidinylsulfonyl)-9H-fluoren-9-one oxime, CIL56
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H27N3O5S2
Número CAS:
Peso molecular:
489.61
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N5CCCCC5)c1cc2c(cc1)c3c(cc(cc3)[S](=O)(=O)N4CCCCC4)C2N=O
InChI
1S/C23H27N3O5S2/c27-24-23-21-15-17(32(28,29)25-11-3-1-4-12-25)7-9-19(21)20-10-8-18(16-22(20)23)33(30,31)26-13-5-2-6-14-26/h7-10,15-16,23H,1-6,11-14H2
InChI key
YLRXSLQNJCJWGZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CA3 is a potent and selective inhibitor of YAP1 (Hippo co-activator Yes-associated protein 1) that inhibits YAP1 expression and transcriptional activity in esophageal adenocarcinoma (EAC) cell lines. CA3 potently inhibits growth, induces apoptosis in radiation resistant CSC (cancer stem cell) enriched EAC cells. It inhibits tumor growth of in xenograft model with no apparent toxicity.
potent and selective inhibitor of YAP1 that inhibits YAP1 expression and transcriptional activity in EAC cell lines
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)