Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H16BrCl2FN2O6S2
Número CAS:
Peso molecular:
626.30
UNSPSC Code:
41116158
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
MDL-800, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(cc(c(c1)C)N[S](=O)(=O)c2c(cc(cc2)N[S](=O)(=O)c3cc(cc(c3)Cl)Cl)C(=O)OC)Br
InChI
1S/C21H16BrCl2FN2O6S2/c1-11-5-18(25)17(22)10-19(11)27-35(31,32)20-4-3-14(9-16(20)21(28)33-2)26-34(29,30)15-7-12(23)6-13(24)8-15/h3-10,26-27H,1-2H3
InChI key
FKFQBYBODAKGOA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MDL-800 is a selective allosteric activator of SIRT6, a member of the SIRT deacetylase family that is responsible for deacetylation of histones H3K9Ac and H3K56ac and has tumor suppressor activity. MDL-800 increased the deacetylase activity of SIRT6 by up to 22-fold resulting in a decrease in H3K9Ac and H3K56Ac in hepatocellular carcinoma (HCC) cells, causing cell cycle arrest and inhibiting their proliferation. It also suppressed the growth of xenografts of the hepatocellular carcinoma cell line BEL7405.
SIRT6 allosteric activator
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?