Merck
SML2473
Pitavastatin calcium
≥98% (HPLC), HMG CoA reductase inhibitor, powder
Sinónimos:
(+)monocalcium bis{(3R, 5S, 6E)-7-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolyl]-3,5dihydroxy-6-heptenoate}, (3R,5S,6E)-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic acid calcium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H23FNO4 · 0.5Ca
Número CAS:
Peso molecular:
440.49
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Pitavastatin calcium, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +19 to +24°, c = 1 in acetonitrile: water (1:1)
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Ca+2].Fc5ccc(cc5)c6c7c(nc(c6\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])C8CC8)cccc7.Fc1ccc(cc1)c2c3c(nc(c2\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])C4CC4)cccc3
InChI
1S/2C25H24FNO4.Ca/c2*26-17-9-7-15(8-10-17)24-20-3-1-2-4-22(20)27-25(16-5-6-16)21(24)12-11-18(28)13-19(29)14-23(30)31;/h2*1-4,7-12,16,18-19,28-29H,5-6,13-14H2,(H,30,31);/q;;+2/p-2/b2*12-11+;/t2*18-,19-;/m11./s1
InChI key
RHGYHLPFVJEAOC-FFNUKLMVSA-L
Biochem/physiol Actions
HMG CoA reductase inhibitor
Pitavastatin calcium is a water-soluble inhibitor of hydroxymethylglutaryl-coenzyme A (HMG-CoA) reductase, the enzyme that catalyzes the conversion of HMG-CoA to mevalonic acid, the rate-limiting step in cholesterol biosynthesis. Pitavastatin calcium is antilipidemic and is used to reduce plasma cholesterol levels and prevent cardiovascular disease.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Repr. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)