Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H23N7O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
565.67
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CSC(C2CCN(C3=C4C(C=CS4)=NC=N3)CC2)=N1)NC5=NC6=CC(C(C7=CC=CC=C7)=O)=CC=C6N5
InChI
1S/C29H23N7O2S2/c37-24(17-4-2-1-3-5-17)19-6-7-20-22(14-19)34-29(33-20)35-27(38)23-15-40-28(32-23)18-8-11-36(12-9-18)26-25-21(10-13-39-25)30-16-31-26/h1-7,10,13-16,18H,8-9,11-12H2,(H2,33,34,35,38)
InChI key
QNZVBFMXWNWVKG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NF-κB p65 subunit (RelA) DNA-binding inhibitor that effectively blocks influenza virus propagation both in cultures and in mice in vivo.
SC75741 (4SC-301; V1810) is a potent NF-kappaB (NF-κB) inhibitor (IC50 = 200 nM against 10 ng/mL TNF-α-induced NF-κB reporter gene expression in A549 cells) that impairs p65 subunit (RelA) DNA-binding activity without affecting p65 phosphorylation or nuclear translocation, nor proteasome-mediated IκBα degradation. SC75741 induces apoptosis in multiple myeloma cultures (IC50 from 5 to 12 μM in 48 hrs; OPM2, U266, NCI-H929, RPMI-8226), but not PBMCs (89% viability post 4-hr 100 μM SC75741 treatment). NF-κB inhibition by SC75741 treatment is reported to effectively block influenza virus propagation both in cultures in vitro (1-5 μM) and in mice in vivo (5 mg/kg daily i.v. or 7.5-15 mg/kg twice a day i.p.).
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?