Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H40O5
Número CAS:
Peso molecular:
408.57
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
β-Muricholic Acid, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +59 to +65°, c = 0.5 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H]2[C@@](C3C([C@H]1O)C4[C@@](C(CC4)C(CCC(=O)O)C)(CC3)C)(CC[C@H](C2)O)C
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-19(26)27)15-5-6-16-20-17(9-11-23(15,16)2)24(3)10-8-14(25)12-18(24)21(28)22(20)29/h13-18,20-22,25,28-29H,4-12H2,1-3H3,(H,26,27)/t13?,14-,15?,16?,17?,18+,20?,21+,22-,23-,24-/m1/s1
InChI key
DKPMWHFRUGMUKF-CWNVCPLQSA-N
Application
β-Muricholic Acid has been used as a bile acid to study its effects on the expression of pluripotency, stemness, and inflammatory genes in primary mouse hepatocytes (PMH) and tumor-initiating stem-like cells(TICs). It has also been used as a bile acid to study its effects on gut transit ingnotobiotic or conventional mouse models.
Biochem/physiol Actions
β-Muricholic acid (β-MCA) is a natural murine-specific bile acid. β-Muricholic acid has been shown to reduce the absorption of cholesterol. It also has some activity as a farnesoid X receptor antagonist.
Murine-specific bile acid, farnesoid X receptor antagonist
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Muricholic Acid
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?