Merck
SML2333
VU0463271
≥98% (HPLC), KCC2 inhibitor, powder
Sinónimos:
N-Cyclopropyl-N-(4-methyl-2-thiazolyl)-2-[(6-phenyl-3-pyridazinyl)thio]-acetamide, N-Cyclopropyl-N-(4-methyl-2-thiazolyl)-2-[(6-phenyl-3-pyridazinyl)thio]acetamide, N-Cyclopropyl-N-(4-methylthiazol-2-yl)-2-(6-phenylpyridazin-3-ylthio)acetamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H18N4OS2
Número CAS:
Peso molecular:
382.50
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
VU0463271, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to blue-gray
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1)C)N(C4CC4)C(=O)CSc2nnc(cc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18N4OS2/c1-13-11-26-19(20-13)23(15-7-8-15)18(24)12-25-17-10-9-16(21-22-17)14-5-3-2-4-6-14/h2-6,9-11,15H,7-8,12H2,1H3
InChI key
DPONSKCACOZTGN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and selective potassium-chloride cotransporter KCC2 inhibitor with greatly enhanced potency than its structural analogs VU0255011/ML077 & VU0240511.
VU0463271 is a potent and selective potassium-chloride cotransporter 2 (KCC2) inhibitor that displays greatly enhanced potency than its structural analogs VU0255011 (ML077) & VU0240511 (IC50 = 61, 537, and 568 nM, respectively). VU0463271 exhibits much reduced efficacy against the related Na-K-2Cl cotransporter 1 (NKCC1 inhibition max ~37% at 100 μM) and little affinity toward a panel of 68 GPCRs, ion channels, and transporters. Although VU0463271 is reported to exhibit affinity toward mitochondrial translocator protein TSPO (IC50 of 204 nM against PK11195 binding; rat heart) and inhibitory potency against α1B adrenergic receptor (IC50 of 364.7 nM; human α1B CHO transfectants), these proteins are not known to affect chloride homeostasis.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)