Merck
SML2331
Perospirone hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-[4-[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]butyl]-1,2-cis-cyclohexanedicarboximide hydrochloride, SM-9018 hydrochloride, rel-(3aR,7aS)-2-[4-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]butyl]hexahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H30N4O2S · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
463.04
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1nc(c5c1cccc5)N2CCN(CC2)CCCCN3C(=O)[C@@H]4[C@@H](CCCC4)C3=O.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C23H30N4O2S.ClH/c28-22-17-7-1-2-8-18(17)23(29)27(22)12-6-5-11-25-13-15-26(16-14-25)21-19-9-3-4-10-20(19)30-24-21;/h3-4,9-10,17-18H,1-2,5-8,11-16H2;1H/t17-,18+;
InChI key
HIZFAPMOZFYELI-GNXQHMNLSA-N
Biochem/physiol Actions
D2 and 5-HT2 antagonist with antipsychotic (neuroleptic) and antiemetic efficacy.
Perospirone (SM-9018) is a typical neuroleptic (antipsychotic) agent that displays high affinity for 5-HT2, D2 and 5-HT1A receptors (Ki = 0.61, 1.4 and 2.9-1.8 nM, respectively), moderate affinity for alpha 1 and D1 receptors (Ki = 17 and 41 nM, respectively), while exhibiting much reduced affinity for alpha 2 (Ki = 408 nM) and little affinity toward muscarinic, opiate, glutamate, phencyclidine, benzodiazepine or GABAA receptors (Ki >1 μM). SM-9018 antagonizes both D2-dependent (e.g. methamphetamine-induced hyperactivity, apomorphine-induced stereotypy) and 5-HT2-mediated (e.g. tryptamine-induced clonic seizure) activities in vivo, while exhibiting very low cataleptogenic and central depressant activities commonly observed with two other neuroleptics, haloperidol and chlorpromazine.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)