Saltar a
SML2234
1S,3R-RSL 3
≥98% (HPLC), powder, GPx4 inhibitor
Sinónimos:
RAS-selective lethal, RSL3, (1S, 3R)-2-(2-Chloroacetyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid methyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$99.300
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$400.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H21ClN2O5
Número CAS:
Peso molecular:
440.88
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
$99.300
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
1S,3R-RSL 3, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 9.0 to 15.0°, c = 0.5 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClCC(=O)N1[C@H](Cc2c3c([nH]c2[C@@H]1c4ccc(cc4)C(=O)OC)cccc3)C(=O)OC
InChI key
TXJZRSRTYPUYRW-NQIIRXRSSA-N
General description
Ras-selective lethal small molecule 3 (RSL3) induces ferroptosis by inhibiting the activity of glutathione peroxidase 4 (GPx4). RSL3 not only activates ferroptosis but also blocks the activation of the mammalian target of rapamycin (mTOR) signaling pathway through interactions with GPX4. In thyroid cancer cell lines, RSL3 decreases cell viability, inhibits spheroid formation, and disrupts cell migration in vitro.
Application
1S,3R-RSL 3 has been used:
  • as a glutathione peroxidase 4 (GPX4) inhibitor to study its effects on cell death in subventricular glioblastoma multiforme (GBM) lines[1]
  • GPX4 inhibitor and ferroptosis inducer to study its effects on cardiomyocyte death and heart failure in mice[2]
  • as a ferroptosis inducer in HT-1080 cellsin cell viability assay[3]
Biochem/physiol Actions
Ferroptosis inducer; inhibits glutathione peroxidase 4 (GPX4)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)