Merck
SML2215
Aprepitant
≥98% (HPLC), NK1 receptor antagonist, powder
Sinónimos:
Aprepitant, 3H-1,2,4-Triazol-3-one, 5-[[(2R,3S)-2-[(1R)-1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorophenyl)-4-morpholinyl]methyl]-1,2-dihydro, 5-[[(2R,3S)-2-[(1R)-1-[3,5bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorophenyl)-4-morpholinyl]methyl]-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3one, Emend, L-754030, MK 869, MK-0869, ONO 7436, 3-[[(2R,3S)-2-[(1R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorophenyl)morpholino]methyl]-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one, 5-[[(2R,3S)-2-[(1R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorophenyl)-4-morpholinyl]methyl]-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H21F7N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
534.43
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Aprepitant, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +61 to +71°, c = 1.0 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC1=CC=C([C@@H]([C@@H](O[C@H](C)C2=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C2)OCC3)N3CC4=NNC(N4)=O)C=C1
InChI
1S/C23H21F7N4O3/c1-12(14-8-15(22(25,26)27)10-16(9-14)23(28,29)30)37-20-19(13-2-4-17(24)5-3-13)34(6-7-36-20)11-18-31-21(35)33-32-18/h2-5,8-10,12,19-20H,6-7,11H2,1H3,(H2,31,32,33,35)/t12-,19-,20+/m1/s1
InChI key
ATALOFNDEOCMKK-BYYRLHKVSA-N
Application
Aprepitant has been used as neurokinin 1 (NK1) receptor antagonist in dorsal root ganglion (DRG) derived cells and bone marrow mesenchymal stem cells (BMSCs) coculture.
Biochem/physiol Actions
Aprepitant is an antiemetic drug. It is a moderate cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) inhibitor. It is capable of crossing the blood brain barrier in humans. In animals, aprepitant can cross the placental barrier. Aprepitant is a potent and selective antagonist of human substance P/neurokinin 1 (NK1) receptors used clinically to treat chemotherapy-induced or post-operative nausea and vomiting, and being investigated for other activity including possible treatment for depression and pruritis.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aprepitant
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)