Merck
SML2196
Zotarolimus
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
(42S)-42-Deoxy-42-(1H-tetrazol-1-yl)rapamycin, ABT-578
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C52H79N5O12
Número CAS:
Peso molecular:
966.21
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](CC[C@@H](C[C@H](OC)/C(C)=C/C=C/C=C/[C@H](C[C@H](C([C@H](OC)[C@@H](/C(C)=C/[C@@H](C)C1=O)O)=O)C)C)O2)[C@]2(O)C(C(N3CCCC[C@H]3C(O[C@H]([C@H](C)C[C@@H]4CC[C@H](N5N=NN=C5)[C@H](OC)C4)C1)=O)=O)=O
InChI
1S/C52H79N5O12/c1-31-16-12-11-13-17-32(2)43(65-8)28-39-21-19-37(7)52(64,69-39)49(61)50(62)56-23-15-14-18-41(56)51(63)68-44(34(4)26-38-20-22-40(45(27-38)66-9)57-30-53-54-55-57)29-42(58)33(3)25-36(6)47(60)48(67-10)46(59)35(5)24-31/h11-13,16-17,25,30-31,33-35,37-41,43-45,47-48,60,64H,14-15,18-24,26-29H2,1-10H3/b13-11+,16-12+,32-17+,36-25+/t31-,33-,34-,35-,37-,38+,39+,40+,41+,43+,44+,45-,47-,48+,52-/m1/s1
InChI key
CGTADGCBEXYWNE-JUKNQOCSSA-N
Biochem/physiol Actions
Rapamycin analog with immunosuppressant and anti-proliferative activity used in coronary stents
Zotarolimus (ABT-578) is a semi-synthetic rapamycin analog with immunosuppressant and anti-proliferative activity. It binds to the FKBP12 binding protein, which subsequently binds to the mammalian target of rapamycin (mTOR) causing cell cycle arrest in the G1 phase. Zotarolimus was designed to be used for delivery from drug-eluting coronary stents to prevent restenosis.
Zotarolimus is a second generation Drug Eluting Stent (DES).
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)