Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H24F4N4O5
Número CAS:
Peso molecular:
536.48
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
A-485, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +40 to +50°, c = 0.5 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CNC(NC1=CC=C2C(CC[C@]23C(N(CC(N(CC4=CC=C(F)C=C4)[C@@H](C)C(F)(F)F)=O)C(O3)=O)=O)=C1)=O
InChI
1S/C25H24F4N4O5/c1-14(25(27,28)29)32(12-15-3-5-17(26)6-4-15)20(34)13-33-21(35)24(38-23(33)37)10-9-16-11-18(7-8-19(16)24)31-22(36)30-2/h3-8,11,14H,9-10,12-13H2,1-2H3,(H2,30,31,36)/t14-,24+/m0/s1
InChI key
VRVJKILQRBSEAG-LFPIHBKWSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
A-485 is a potent and selective catalytic inhibitor of the p300 and CREB-binding protein (CBP) histone acetyltransferases (HATs) with an IC50 value of 60 nM. A-485 was most active against haematological malignancies including most multiple myeloma cell lines as well as androgen receptor-positive prostate cancer. It was also shown to inhibit the proliferation of castration-resistant prostate cancer cells and in vivo tumour growth in SCID mice.
Selective catalytic p300/CBP inhibitor that targets lineage-specific tumours
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?