Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H12N2O7P2 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
340.16
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
0.1 M NaOH: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(P(O)(O)=O)(P(O)(O)=O)CC1=CN=C2N1C=CC=C2.O
InChI
1S/C9H12N2O7P2.H2O/c12-9(19(13,14)15,20(16,17)18)5-7-6-10-8-3-1-2-4-11(7)8;/h1-4,6,12H,5H2,(H2,13,14,15)(H2,16,17,18);1H2
InChI key
GPAPAOGRNKUFGH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Bone resorption inhibitor; inhibitor of farnesyl diphosphate synthase
Minodronate is a third-generation bisphosphonate used clinically alone or in combination to treat osteoporosis. It is an inhibitor of farnesyl diphosphate synthase that acts as a bone resorption inhibitor.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?