Acerca de este artículo
assay
≥98% (HPLC)
form
film
color
white to beige
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1)C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](Cc3ccc(cc3)O)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C58H79N15O16/c1-29(2)47(56(87)70-42(26-46(77)78)53(84)72-44(28-74)55(86)71-43(57(88)89)24-33-16-18-35(75)19-17-33)73-54(85)41(23-32-11-6-5-7-12-32)69-49(80)31(4)65-48(79)30(3)66-51(82)40(20-21-45(60)76)68-52(83)39(15-10-22-63-58(61)62)67-50(81)37(59)25-34-27-64-38-14-9-8-13-36(34)38/h5-9,11-14,16-19,27,29-31,37,39-44,47,64,74-75H,10,15,20-26,28,59H2,1-4H3,(H2,60,76)(H,65,79)(H,66,82)(H,67,81)(H,68,83)(H,69,80)(H,70,87)(H,71,86)(H,72,84)(H,73,85)(H,77,78)(H,88,89)(H4,61,62,63)/t30-,31-,37-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,47-/m0/s1
InChI key
JCJASTVQGSKHKZ-QZHJRRRASA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?