Saltar al contenido
SML2143
Ailanthone
≥98% (HPLC), androgen receptor inhibitor, powder
Sinónimos:
Δ13-Dehydrochaparrinone, (1β,11β,12α)-11,20-Epoxy-1,11,12-trihydroxypicrasa-3,13(21)-diene-2,16-dione, 13,21-Didehydrochaparrinone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H24O7
Número CAS:
Peso molecular:
376.40
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
683-145-8
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Ailanthone, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1C([C@]([C@@]2([C@]3([H])[C@@]1(O)OC2)[C@@](O4)([H])C[C@@]([C@]3(C)[C@@H]5O)([H])C(C)=CC5=O)([H])CC4=O)=C
InChI
1S/C20H24O7/c1-8-4-12(21)16(24)18(3)10(8)5-13-19-7-26-20(25,17(18)19)15(23)9(2)11(19)6-14(22)27-13/h4,10-11,13,15-17,23-25H,2,5-7H2,1,3H3/t10-,11-,13+,15+,16+,17+,18+,19+,20-/m0/s1
InChI key
WBBVXGHSWZIJST-RLQYZCPESA-N
Biochem/physiol Actions
Ailanthone, natural compound isolated from Ailanthus altissima (Simaroubaceae), is a potent inhibitor of androgen receptor (AR) that blocks activities of full-length AR and AR splice variants. It overcomes MDV3100 (Enzalutamide)-resistance in castration-resistant prostate cancer cell lines. Ailanthone disrupts the interaction between AR and the chaperones HSP90, HSP70, and HSP40, which leads to AR ubiquitination and degradation.
potent inhibitor of androgen receptor (AR) that blocks activities of full-length AR and AR splice variants.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)