Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H25N3O3S
Número CAS:
Peso molecular:
363.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Biotinyl tyramide, ≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(NCCC1=CC=C(O)C=C1)CCCC[C@@H]2SC[C@@]3([H])[C@]2([H])NC(N3)=O
InChI
1S/C18H25N3O3S/c22-13-7-5-12(6-8-13)9-10-19-16(23)4-2-1-3-15-17-14(11-25-15)20-18(24)21-17/h5-8,14-15,17,22H,1-4,9-11H2,(H,19,23)(H2,20,21,24)/t14-,15-,17-/m0/s1
InChI key
VZWXNOBHWODXCW-ZOBUZTSGSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Biotinyl tyramide is a reagent used for tyramide signal amplification for both immunohistochemistry (IHC) and in situ hybridization protocols and with either chromogenic or fluorescence detection. Preliminary binding of a probe is followed by secondary detection of the probe with an HRP-labeled antibody or streptavidin conjugate. Catalysis by the HRP results in the deposition of multiple biotinyl tyramide molecules in the immediate vicinity of the probe that can then be detected with a labeled streptavidin conjugate. Detection sensitivity can be 100-fold or more sensitive compared to conventional detection procedures.
Reagent used for tyramide signal amplification
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?