Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H12ClIN4O
Número CAS:
Peso molecular:
486.69
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
IC1=CC=C(N2C(NC3=O)=C(C#N)C(C4(CC4)C5=CC=C(Cl)C=C5)=N2)C3=C1
InChI
1S/C20H12ClIN4O/c21-12-3-1-11(2-4-12)20(7-8-20)17-15(10-23)18-24-19(27)14-9-13(22)5-6-16(14)26(18)25-17/h1-6,9H,7-8H2,(H,24,27)
InChI key
VABPBCMFKJDOHP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Dynapyrazole-A is a potent dynein inhibitor. Dynapyrazole-A inhibits microtubule activity without inhibiting basal ATPase activity.
Dynein inhibitor
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?