Merck
SML2058
5,7-Dihydroxytryptamine hydrobromide
≥94% (HPLC)
Sinónimos:
3-(2-Aminoethyl)-1H-indole-5,7-diol, 5,7-DHT hydrobromide, 5,7-DiHT hydrobromide, 7-Hydroxyserotonin hydrobromide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12N2O2 · xHBr
Número CAS:
Peso molecular:
192.21 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥94% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥94% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to dark brown
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCC1=CNC2=C(O)C=C(O)C=C21.[H]Br
InChI
1S/C10H12N2O2/c11-2-1-6-5-12-10-8(6)3-7(13)4-9(10)14/h3-5,12-14H,1-2,11H2
InChI key
LXWHQTNFZDTKBH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
5,7-Dihydroxytryptamine is a neurotoxin that selectively kills serotonergic neurons.
Neurotoxin that selectively kills serotonergic neurons.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)