Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H10Br2FNO
Número CAS:
Peso molecular:
351.01
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1c(c2c(cc1Br)N(C(CC2)C)C=O)Br
InChI
1S/C11H10Br2FNO/c1-6-2-3-7-9(15(6)5-16)4-8(12)11(14)10(7)13/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI key
ZZLQPWXVZCPUGC-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
CE3F4 is a tetrahydroquinoline derivative that blocks agonist-stimulated Epac1 (exchange protein directly activated by cAMP isoform 1) guanine nucleotide exchange activity toward its effector Rap1 (IC50 = 23 μM; Epac agonist = 2 μM 8-CPT-2′-O-Me-cAMP) by targeting agonist-bound Epac1 in an agonist-uncompetitive manner without affecting the GDP exchange on Rap1, Rap1-Epac1 interaction, or PKA type I/II activity (CβRIβ & CαRIIβ). CE3F4 (20 μM) effectively inhbits cellular Rap1 activation upon 10 μM Sp-8-pCPT-2′-O-Me-cAMPS (Epac1-transfected HEK293 and rat neonatal cardiac myocytes) or 10 μM β-adrenergic receptor agonist isoprenaline stimulation (β1AR & Epac1 dually transfected HEK293). The isolated CE3F4 R enantiomer is reported to display 10-fold Epac1 selectivity over Epac2, and is 10-times more potent than the CE3F S enantiomer against Epac1.
Uncompetitive inhibitor against agonist-induced Epac1 (exchange protein directly activated by cAMP isoform 1) guanine nucleotide exchange activity.
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?