Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H36O4
Número CAS:
Peso molecular:
436.58
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(CCC1(C)C)(C)C2=C1C=C(C3=C(O)C=CC(C=CC(O)=O)=C3)C(OCCCCC)=C2
InChI
1S/C28H36O4/c1-6-7-8-15-32-25-18-23-22(27(2,3)13-14-28(23,4)5)17-21(25)20-16-19(9-11-24(20)29)10-12-26(30)31/h9-12,16-18,29H,6-8,13-15H2,1-5H3,(H,30,31)/b12-10+
InChI key
APJSHECCIRQQDV-ZRDIBKRKSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective Pan-RXR antagonist
UVI3003 is a high-affinity selective Pan-retinoid X receptor (RXR) full antagonist. Retinoid actions are predominantly mediated through the formation of various RAR and RXR isotype heterodimers that can act as either transcriptional repressors or activators. UVI3003 has been used as a tool to test the contribution of RXR to transactivation by a given RXR heterodimer. It was found to induce teratogenesis in zebrafish embryos and recently was found to inhibit A?42 aggregation.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?