Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H24O4
Número CAS:
Peso molecular:
328.40
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Sobetirome, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(CC(=O)O)c1cc(c(c(c1)C)Cc2cc(c(cc2)O)C(C)C)C
InChI
1S/C20H24O4/c1-12(2)17-9-15(5-6-19(17)21)10-18-13(3)7-16(8-14(18)4)24-11-20(22)23/h5-9,12,21H,10-11H2,1-4H3,(H,22,23)
InChI key
QNAZTOHXCZPOSA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Sobetirome is an orally active and potent agonist at thyroid hormone receptor (TR) β and TRα that displays selective tissue action.
Sobetirome is an orally active and potent agonist at thyroid hormone receptor (TR) β and TRα that displays selective tissue action. Sobetirome is devoid of thyrotoxic adverse effects on the heart, bone, and skeletal muscle.
Sobetirome is also termed as 2-(4-(4-(benzyloxy)-3-isopropylbenzyl)-3,5-dimethylphenoxy)acetic acid/ GC-1. It has an inner-ring and negatively charged carboxylate groups at physiological pH. Sobetirome is considered as a cholesterol lowering agent in humans.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?