Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H21N5O2S
Número CAS:
Peso molecular:
371.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(C)c1ccc(cc1)Nc2nc(ccn2)c3[n](c(nc3)C)C(C)C
InChI
1S/C18H21N5O2S/c1-12(2)23-13(3)20-11-17(23)16-9-10-19-18(22-16)21-14-5-7-15(8-6-14)26(4,24)25/h5-12H,1-4H3,(H,19,21,22)
InChI key
WJRRGYBTGDJBFX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AZD5438 is an orally active, potent and reversible inhibitor against cyclin-dependent kinases (IC50 = 6 nM/Cyc E-CDK2, 14 nM/p25-CDK5, 16 nM/Cyc B1-CDK1, 20 nM/Cyc T-CDK9, 21 nM/Cyc D3-CDK6, 45 nM/Cyc A-CDK2, 449 nM/Cyc D1-CDK4, 821 nM/Cyc H-CDK7; [ATP] = Km) and glycogen synthase kinase GSK-3β≤ (IC50 = 17 nM) without significant inhibitory potency toward 30 other kinases (≤75% inhibition at 10 μM). AZD5438 effectively inhibits cellular CDK substrates phosphorylation and displays antiproliferation activity against a broad spectrum of human cancer cultures (IC50 from 0.2 μM/MCF to 1.7 μM/ARH-77) by inducing cell cycle arrest at G2-M, S, and G1. Oral administration (50 mg/kg/12 h or 75 mg/kg/day) is efficacious against human tumor xenograft growth in mice in vivo.
AZD5438 is an orally active, potent and reversible inhibitor against cyclin-dependent kinases.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?