Merck
SML1832
DDR1 Inhibitor 7rh
≥98% (HPLC), discoidin domain receptor-1 inhibitor, powder
Sinónimos:
4-Ethyl-N-(3-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)-5-(trifluoromethyl)-phenyl)-3-(pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-ylethynyl)benzamide, 7rh
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H29F3N6O
Número CAS:
Peso molecular:
546.59
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
DDR1 Inhibitor 7rh, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC(CN2CCN(C)CC2)=C1)C3=CC=C(CC)C(C#CC4=CN5C(N=C4)=CC=N5)=C3
InChI
1S/C30H29F3N6O/c1-3-23-6-7-25(16-24(23)5-4-21-18-34-28-8-9-35-39(28)20-21)29(40)36-27-15-22(14-26(17-27)30(31,32)33)19-38-12-10-37(2)11-13-38/h6-9,14-18,20H,3,10-13,19H2,1-2H3,(H,36,40)
InChI key
DDLPXZXBWGJRGK-UHFFFAOYSA-N
General description
DDR1 Inhibitor 7rh is a small potent kinase inhibitor of discoidin domain receptor-1 (DDR1). It inhibits the tumorigenicity of nasopharyngeal carcinoma (NPC) cells. DDR1 Inhibitor 7rh prevents the proliferation, invasion and adhesion of cancer cells.
Biochem/physiol Actions
DDR1 Inhibitor 7rh is an orally available, potent, ATP-competitive DDR1-selective inhibitor with in vitro and in vivo anti-cancer efficacy.
Compound 7rh is a potent, high affinity (Kd =0.6 nM), ATP-competitive inhibitor against discoidin domain-containing receptor 1 (DDR1; IC50 = 6.8 nM, [ATP] = 100 nM) with significantly reduced potency toward 455 other kinases, including DDR2, Bcr-abl, and c-Kit (IC50 = 101.4 nM, 355 nM and >10 μM, respectively). Inhibitor 7rh reduces DDR1 expression/phosphorylation and downstream signaling in a dose-dependent manner (0.1-2 μM; NCI-H23 NSCLCs), effectively suppressing human cancer cells proliferation (IC50 from 38 nM/K562 to 2.98 μM/NCI-H460) and colony formation (IC50 = 0.56 μM/NCI-H23). Inhibitor 7rh is orally availabe in rats and mice (T1/2 = 15.53 h; Tmax = 4.25 h; Cmax = 1867.5 μg/L, F = 67.4%; 25 mg/kg; rats) and displays in vivo efficacy against Kras (LSLG12Vgeo) tumor growth in mice (50 mg/kg/day p.o.).
DDR1 Inhibitor 7rh is an orally available, potent, ATP-competitive DDR1-selective inhibitor with in vitro and in vivo anti-cancer efficacy.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)