Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H11NO5
Número CAS:
Peso molecular:
249.22
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(O)C1=CC(C(O)=O)=CC(NC(C(C)=C)=O)=C1
InChI
1S/C12H11NO5/c1-6(2)10(14)13-9-4-7(11(15)16)3-8(5-9)12(17)18/h3-5H,1H2,2H3,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)
InChI key
NVOBVSWSDYFEMR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MS0015203 is a potent and selective agonist of the neuropeptide receptor GPR171.
MS0015203 is a potent and selective agonist of the neuropeptide receptor GPR171. MS0015203 increases food intake and body weight in mice.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?