Merck
SML1713
Carprofen
≥97% (HPLC), COX-2 inhibitor, powder
Sinónimos:
6-Chloro-α-methyl-9H-carbazole-2-acetic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H12ClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
273.71
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
258-712-4
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Carprofen, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C(O)=O)c1ccc2c(c1)[nH]c3ccc(Cl)cc23
InChI
1S/C15H12ClNO2/c1-8(15(18)19)9-2-4-11-12-7-10(16)3-5-13(12)17-14(11)6-9/h2-8,17H,1H3,(H,18,19)
InChI key
PUXBGTOOZJQSKH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTGS2(5743)
Biochem/physiol Actions
Carprofen is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that has been found to have antimicrobial activity. Carprofen is primarily used as a veterinary analgesic and anti-inflammatory for arthritis and pain. Its anti-inflammatory activity is due to cyclooxygenase inihbition with selectivity for COX-2 inhibition, while its antimicrobial activity is less certain. Carprofen can kill B. subtilis by permeabilizing its membrane. Other studies have shown carprofen can target the Escherichia coli DNA polymerase III β subunit.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carprofen
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)