Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H24N2O4 · C4H6O6
Número CAS:
Peso molecular:
494.49
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -26 to -32°, c = 1 in H2O
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](NC[C@H](O)C1=CC=C(O)C(NC=O)=C1)CC2=CC=C(OC)C=C2.O[C@@H](C(O)=O)[C@H](C(O)=O)O
InChI
1S/C19H24N2O4.C4H6O6/c1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t13-,19+;1-,2-/m11/s1
InChI key
FCSXYHUNDAXDRH-OKMNHOJOSA-N
Biochem/physiol Actions
Arformoterol is the active isomer of formoterol.
Arformoterol is the active isomer of formoterol. Arformoterol is a selective β2-adrenergic receptor agonist, a long-acting beta adrenergic agonist (LABA). Arformoterol is a bronchodilator used clinically as an anti-asthmatic and for treatment of chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?