Merck
SML1531
Treprostinil
≥98% (HPLC), prostacyclin receptor agonist, powder
Sinónimos:
2-[[(1R,2R,3aS,9aS)-2,3,4,9,9a-hexahydro-2-hydroxy-1-[(3S)-3-hydroxyoctyl]-1H-benz[f]inden-5-yl]oxy]-acetic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H34O5
Número CAS:
Peso molecular:
390.51
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Treprostinil, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 40 to 50°, c = 0.5 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@@](C[C@@H](O)[C@@H]2CC[C@@H](O)CCCCC)([H])CC3=C(OCC(O)=O)C=CC=C3C1
InChI
1S/C23H34O5.Na/c1-2-3-4-7-17(24)9-10-18-19-11-15-6-5-8-22(28-14-23(26)27)20(15)12-16(19)13-21(18)25;/h5-6,8,16-19,21,24-25H,2-4,7,9-14H2,1H3,(H,26,27);/q;+1/p-1/t16-,17-,18+,19-,21+;/m1./s1
InChI key
IQKAWAUTOKVMLE-DQHZMXPSSA-M
Biochem/physiol Actions
Synthetic analog of prostacyclin (prostaglandin PGI2); vasodilator used for the treatment of pulmonary arterial hypertension
Treprostinil is a stable synthetic analog of prostacyclin (prostaglandin PGI2), an IP receptor agonist used clinically for the treatment of pulmonary arterial hypertension. It is a potent vasodilator with antithrombotic, antiproliferative and anti-inflammatory properties.
Treprostinil elicits a longer half-life when compared with iloprost. It mediates inhibition of transforming growth factor-β (TGF-β) and nuclear factor-κB (NF-κB) signaling pathways. Treprostinil effectively reduces right ventricular systolic pressure and inhibits the recruitment of circulating fibrocyte.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)