Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H12F3NO3
Número CAS:
Peso molecular:
335.28
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ON(C(C(OC)=O)=C1)C2=C1C(C(F)(F)F)=CC(C3=CC=CC=C3)=C2
InChI
1S/C17H12F3NO3/c1-24-16(22)15-9-12-13(17(18,19)20)7-11(8-14(12)21(15)23)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,23H,1H3
InChI key
YPPFWRWCZNXINO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NHI-2 is an inihbitor of Lactate dehydrogenase-A (LDH-A, LDHA), a key enzyme necessary to sustain glycolysis, the major pathway used by many cancer cells for cell growth and proliferation (the Warburg effect). NHI-2 has anti-glycolytic activity against a variety of cancer cells. NHI-2 inhibited cell growth of pancreatic cancer LPC006 and PANC-1 cells and enhanced the antiproliferative effects of Gemcitabine and caused apoptosis in colon cancer HCT116 cells.
NHI-2 is an inihbitor of Lactate dehydrogenase-A (LDH-A, LDHA).
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?