Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCCN)CCC(=O)N)[C@H](CC)C)CCC(=O)O
InChI
1S/C55H96N14O13/c1-5-33(3)45(69-51(77)40(25-27-44(71)72)65-54(80)46(34(4)6-2)68-50(76)39(24-26-43(61)70)62-47(73)36(60)20-10-14-28-56)53(79)64-38(22-12-16-30-58)48(74)63-37(21-11-15-29-57)49(75)67-42(32-35-18-8-7-9-19-35)52(78)66-41(55(81)82)23-13-17-31-59/h7-9,18-19,33-34,36-42,45-46H,5-6,10-17,20-32,56-60H2,1-4H3,(H2,61,70)(H,62,73)(H,63,74)(H,64,79)(H,65,80)(H,66,78)(H,67,75)(H,68,76)(H,69,77)(H,71,72)(H,81,82)/t33-,34-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,45-,46-/m0/s1
InChI key
IEAKEKFIXUZWEH-PKMKMBMKSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?