Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C84H140N14O18S
Número CAS:
Peso molecular:
1666.16
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥80% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
FSL-1, ≥80% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥80% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
FSL-1 (Pam2CGDPKHPKSF) is a synthetic lipoprotein that acts as a Toll-like Receptor 2/6 (TLR2/6) agonist and activator of nuclear transcription factor NF-K B.
FSL-1 (Pam2CGDPKHPKSF) is a synthetic lipoprotein that acts as a Toll-like Receptor 2/6 (TLR2/6) agonist and activator of nuclear transcription factor NF-K B. FSL-1 is based on the N-terminal part of the 44-kDa lipoprotein LP44 of Mycoplasma salivarium. FSL-1 showed higher stimulatory activity than MALP-2 in its ability to induce TNF-α production in macrophages and NF-κ B in TLR2/TLR6 transfected HEK293 cells.
FSL-1 is a bacterial-derived toll-like receptor 2/6 agonist. It is capable of increasing resistance to herpes simplex virus type 2 (HSV-2) infection.
Preparation Note
Reconstitute in endotoxin-free water.
Other Notes
Air sensitive
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?