Saltar al contenido
SML1394
Olmesartan
≥98% (HPLC), Angiotensin II Type I receptor blocker, powder
Sinónimos:
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic acid, Olmesartan acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H26N6O3
Número CAS:
Peso molecular:
446.50
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Olmesartan, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C)(C)C1=C(C(O)=O)N(CC2=CC=C(C3=C(C4=NNN=N4)C=CC=C3)C=C2)C(CCC)=N1
InChI
1S/C24H26N6O3/c1-4-7-19-25-21(24(2,3)33)20(23(31)32)30(19)14-15-10-12-16(13-11-15)17-8-5-6-9-18(17)22-26-28-29-27-22/h5-6,8-13,33H,4,7,14H2,1-3H3,(H,31,32)(H,26,27,28,29)
InChI key
VTRAEEWXHOVJFV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... AGTR1(185)
Application
Olmesartan has been used as an angiotensin II receptor 1 (AT1) receptor inhibitor to study the effect of angiotensin II type 1 receptor interactions in the regulation of renal afferent arterioles in angiotensin II-dependent hypertension.
Biochem/physiol Actions
Olmesartan is an Angiotensin II Type I receptor blocker.
Olmesartan is an Angiotensin II Type I receptor blocker. Olmesartan is the active form of the antihypertensive drug olmesartan medoxomil.
Olmesartan possesses anti-inflammatory and anti-oxidative stress properties. It protects neuronal cells against oligomerized amyloid β (Aβ)-induced cellular senescence.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)