Merck
SML1207
GPBAR-A
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-6-(2-fluorophenyl)-4,5-dihydro-pyrido[3,2-f]-1,4-oxazepin-3(2H)-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H15F7N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
484.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CO1)N(CC2=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C2)CC3=C1N=CC=C3C4=C(F)C=CC=C4
InChI
1S/C23H15F7N2O2/c24-19-4-2-1-3-17(19)16-5-6-31-21-18(16)11-32(20(33)12-34-21)10-13-7-14(22(25,26)27)9-15(8-13)23(28,29)30/h1-9H,10-12H2
InChI key
ZIXNJVGTAXRKAP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GPBAR-A is a very potent agonist of the bile acid receptor GPBA (also known as TGR5).
GPBAR-A is a very potent agonist of the bile acid receptor GPBA (also known as TGR5). In murine primary intestinal cultures, GPBAR-A induces an elevation in intracellular cAMP and calcium levels, and stimulates secretion of GLP-1.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)