Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H21NO
Número CAS:
Peso molecular:
279.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
N(C1CC(c3c(cccc3)C1)c2ccccc2)C(=O)CC
InChI
1S/C19H21NO/c1-2-19(21)20-16-12-15-10-6-7-11-17(15)18(13-16)14-8-4-3-5-9-14/h3-11,16,18H,2,12-13H2,1H3,(H,20,21)
InChI key
RCYLUNPFECYGDW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
4-P-PDOT is a slelctive MT2 melatonin receptor antagonist 300 fold selective for MT2 (MEL-1B-R) vs MT1 (MEL-1A-R) melatonin receptor subtype.
4-P-PDOT is a slelctive MT2 melatonin receptor antagonist.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?