Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H15N5O2
Número CAS:
Peso molecular:
333.34
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC1=NN=C2N1C(NC3=CC=CC(C(O)=O)=C3)=NC4=CC=CC=C42
InChI
1S/C18H15N5O2/c1-2-15-21-22-16-13-8-3-4-9-14(13)20-18(23(15)16)19-12-7-5-6-11(10-12)17(24)25/h3-10H,2H2,1H3,(H,19,20)(H,24,25)
InChI key
INDKHRIZOIEPIG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BC8-15 is a potent PDE4/8 inhibitor that elevates steroidogenesis in mouse Leydig cells.
BC8-15 is a potent PDE4/8 inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?