Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H17Cl2N9O2
Número CAS:
Peso molecular:
486.31
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
CHIR 98014, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to brown
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=C(C=CC(NCCNC2=NC(C3=C(Cl)C=C(Cl)C=C3)=C(N4C=CN=C4)C=N2)=N1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H17Cl2N9O2/c21-12-1-2-13(14(22)9-12)18-16(30-8-7-24-11-30)10-27-20(29-18)26-6-5-25-17-4-3-15(31(32)33)19(23)28-17/h1-4,7-11H,5-6H2,(H3,23,25,28)(H,26,27,29)
InChI key
MDZCSIDIPDZWKL-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
CHIR 98014 is a glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) inhibitor with IC50 values of 0.65 nM and 0.58 nM for GSK3α and GSK3β, respectively. CHIR98014 is 500-fold to >10,000-fold selectivity for GSK-3 versus 20 other protein kinases tested, including closest homologs Cdc2 and ERK2.
CHIR 98014 is a glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) inhibitor.
Preparation Note
Reconstitute in DMSO at 0.5 mg/mL. Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
The product in the original sealed container is quite stable. It should be stored at −20°C in the powdered format.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?