Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C35H49N11O9S2 · xC2H4O2
Número CAS:
Peso molecular:
831.96 (free base basis)
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Eptifibatide acetate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Eptifibatide acetate is a cyclic heptapeptide. It is the member of the class arginin-glycin-aspartat-mimetics. Eptifibatide has a short half-life. The drug decreases the risk of myocardial infarction (MI). Eptifibatide acetate might be associated with thrombocytopenia.
Biochem/physiol Actions
Eptifibatide is a specific inhibitor of fibrinogen binding to the platelet membrane integrin glycoprotein GPIIb/IIIa receptor, preventing platelet aggregation. Eptifibatide binds reversibly and competitively.
Eptifibatide is a specific inhibitor of fibrinogen binding to the platelet membrane integrin glycoprotein GPIIb/IIIa receptor.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?