Saltar al contenido
SML1006
EGA
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-[(4-Bromophenyl)methylene]-N-(2,6-dimethylphenyl)-hydrazinecarboxamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H16BrN3O
Número CAS:
Peso molecular:
346.22
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/vial, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
EGA is a small molecule that blocks the entry of anthrax lethal toxin by inhibiting trafficking pathways in acidified endosomes, without affecting endosome pH. EGA blocks trafficking of other toxins, including diphtheria toxin, but does not inhibit trafficking of ricin. The compound EGA attenuates lysosomal targeting and degradation of the EGF receptor, but does not block does not block endosomal recycling of transferrin.
EGA is an inhiitor of endosomal trafficking.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)