Saltar al contenido
SML0946
Lacidipine
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3,5-Diethyl 4-{2-[(1E)-3-(tert-butoxy)-3-oxoprop-1-en-1-yl]phenyl}-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, 4-[2-[(1E)-3-(1,1-Dimethylethoxy)-3-oxo-1-propen-1-yl]phenyl]-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid 3,5-diethyl ester, CID 5311217, GR-43659X, GX-1048
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H33NO6
Número CAS:
Peso molecular:
455.54
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1C(=C(C(C(=C1C)C(=O)OCC)c2c(cccc2)\C=C\C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC)C
InChI
1S/C26H33NO6/c1-8-31-24(29)21-16(3)27-17(4)22(25(30)32-9-2)23(21)19-13-11-10-12-18(19)14-15-20(28)33-26(5,6)7/h10-15,23,27H,8-9H2,1-7H3/b15-14+
InChI key
GKQPCPXONLDCMU-CCEZHUSRSA-N
Biochem/physiol Actions
Lacidipine is a long-acting calcium antagonist that is used in the management of hypertension.
Lacidipine is a long-acting calcium antagonist that is used in the management of hypertension. Lacidipine is a L-type Ca(2+) channel blocker belonging to 1,4-dihydropyridine class. Also, Lacidipine inhibits ryanodine receptors on the ER membrane that enhances folding, trafficking and lysosomal activity of ERAD (ER-associated degradation) misfolded lysosomal glucocerebrosidase (GS).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lacidipine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)