Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H37N3O7S
Número CAS:
Peso molecular:
547.66
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Darunavir, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]1([C@@H](OC(N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)[C@@H](CN(S(C3=CC=C(N)C=C3)(=O)=O)CC(C)C)O)=O)CO4)[C@]4([H])OCC1
InChI
1S/C27H37N3O7S/c1-18(2)15-30(38(33,34)21-10-8-20(28)9-11-21)16-24(31)23(14-19-6-4-3-5-7-19)29-27(32)37-25-17-36-26-22(25)12-13-35-26/h3-11,18,22-26,31H,12-17,28H2,1-2H3,(H,29,32)/t22-,23-,24+,25-,26+/m0/s1
InChI key
CJBJHOAVZSMMDJ-HEXNFIEUSA-N
Biochem/physiol Actions
Darunavir is a HIV protease inhibitor; antiretroviral.
Darunavir is a second-generation antiviral HIV protease inhibitor with broad spectrum activity.
Darunavir has been sanctioned by the food and drug administration (FDA) as the first treatment of drug-resistant human immunodeficiency virus (HIV).
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?