Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C204H301N51O64 · xC2H4O2
Número CAS:
Peso molecular:
4491.88 (free base basis)
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Enfuvirtide acetate salt, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to off-white
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Enfuvirtide acetate salt is a linear synthetic peptide made of 36 amino acids. It has an acetylated N-terminus and a carboxamide C-terminus. Enfuvirtide is catabolized with the help of proteolytic enzymes.
Biochem/physiol Actions
Enfuvirtide is an HIV fusion inhibitor used to patients with multi-drug resistant HIV. Enfuvirtide binds to gp41 preventing the creation of an entry pore for the HIV-1 virus.
Enfuvirtide is an HIV fusion inhibitor.
Other Notes
Light sensitive
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?