Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H32N6O2
Número CAS:
Peso molecular:
520.62
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Purmorphamine, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
N7(CCOCC7)c1ccc(cc1)Nc2nc(nc5[n](cnc52)C6CCCCC6)Oc3c4c(ccc3)cccc4
InChI
1S/C31H32N6O2/c1-2-9-25(10-3-1)37-21-32-28-29(33-23-13-15-24(16-14-23)36-17-19-38-20-18-36)34-31(35-30(28)37)39-27-12-6-8-22-7-4-5-11-26(22)27/h4-8,11-16,21,25H,1-3,9-10,17-20H2,(H,33,34,35)
InChI key
FYBHCRQFSFYWPY-UHFFFAOYSA-N
Application
Purmorphamine has been used to study the consequences of upregulation of Hedgehog signalling pathway in Tupfel long fin strain Zebrafish.
Biochem/physiol Actions
Purmorphamine activates the Hedgehog (Hh) signaling pathway, directly binding to the Smoothened (Smo) receptor.
Purmorphamine activates the Hedgehog (Hh) signaling pathway, directly binding to the Smoothened (Smo) receptor. In various studies, purmorphamine has been shown to induce osteoblast differentiation, generate cardiomyocytes from human embryonic stem cells, increase the neuronal differentiation of a human striatal neural stem cell line, and to differentiate human umbilical cord mesenchymal stem cells (hUCMSCs) into motoneurons.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Purmorphamine
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Muta. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?