Saltar a
SML0789
GI254023X
≥98% (HPLC), powder, ADAM10 metalloproteinase inhibitor
Sinónimos:
(2R)-N-[(1S)-2,2-Dimethyl-1-[(methylamino)carbonyl]-propyl]-2-[(1S)-1-[formyl(hydroxy)amino]ethyl]-5-phenylpentanamide, GI4023
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$178.000
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$707.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H33N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
391.50
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
$178.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
GI254023X, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ON(C=O)[C@@H](C)[C@@H](CCCC1=CC=CC=C1)C(N[C@@H](C(C)(C)C)C(NC)=O)=O
InChI
1S/C21H33N3O4/c1-15(24(28)14-25)17(13-9-12-16-10-7-6-8-11-16)19(26)23-18(20(27)22-5)21(2,3)4/h6-8,10-11,14-15,17-18,28H,9,12-13H2,1-5H3,(H,22,27)(H,23,26)/t15-,17+,18+/m0/s1
InChI key
GHVMTHKJUAOZJP-CGTJXYLNSA-N
Application
GI254023X has been used to inhibit ADAM10 (ADAM metallopeptidase domain 10).[1]
Biochem/physiol Actions
GI254023X is a potent and selective ADAM10 metalloproteinase inhibitor with 100-fold selectivity for the α-secretase ADAM10 over ADAM17 (TACE). In a study using recombinant TACE and ADAM10 ectodomain, the IC50 for GI254023X was 5.3 nM for ADAM10 vs 541 nM for TACE.
GI254023X is a potent and selective ADAM10 metalloproteinase inhibitor.
GI254023X blocks ADAM10 (ADAM metallopeptidase domain 10) activity and decreases human leukocyte antigen (HLA)-mediated cytotoxicity and cleavage of extracellular E-cadherin in epithelial and endothelial cells.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1048SML0849SML0803
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)