Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H36O3
Número CAS:
Peso molecular:
396.56
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(CCC)c1cc2c(cc1\C(=C/C=C/C(=C/C(=O)O)/C)\C)C(CCC2(C)C)(C)C
InChI
1S/C26H36O3/c1-8-14-29-23-17-22-21(25(4,5)12-13-26(22,6)7)16-20(23)19(3)11-9-10-18(2)15-24(27)28/h9-11,15-17H,8,12-14H2,1-7H3,(H,27,28)/b10-9+,18-15+,19-11-
InChI key
HNODNXQAYXJFMQ-LQUSFLDPSA-N
Biochem/physiol Actions
LG100754 is a RXR:PPAR agonist.
LG100754 is a unique RXR ligand that acts as an antagonist against RXR homodimers, but is a strong agonist for RXR:PPARα and RXR:PPARγ heterodimers. The compound does not have agonist activities for other RXR heterodimers containing LXR or GAR/FXR receptors. LG100754 initiates adipocyte differentiation, inhibits TNFα-induced insulin receptor hypophosphorylation and improves insulin resistance in db/db mice.
Features and Benefits
This compound is featured on the InsR, Nuclear Receptors (Non-Steroids) and Nuclear Receptors (PPARs) pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?