Saltar al contenido
SML0747
HHQ
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Heptyl-4-quinolone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H21NO
Número CAS:
Peso molecular:
243.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c2c([c](cc1CCCCCCC)=O)cccc2
InChI
1S/C16H21NO/c1-2-3-4-5-6-9-13-12-16(18)14-10-7-8-11-15(14)17-13/h7-8,10-12H,2-6,9H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
UYRHHBXYXSYGHA-UHFFFAOYSA-N
General description
HHQ belongs to 2-alkyl-4-quinolone compounds, which are lipophilic and are slightly soluble in water.
Biochem/physiol Actions
HHQ or 2-Heptyl-4-quinolone is a modulator of swarm motility. HHQ can be converted to PQS (Pseudomonas quinolone signal) by the PqsH protein.
HHQ s a modulator of swarm motility.
HHQ stimulates vesicle formation but not as much as PQS.
Other Notes
Light sensitive
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)