Saltar al contenido
SML0739
TAPI-1 acetate salt
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
N-[(2R)-2-[2-(Hydroxyamino)-2-oxoethyl]-4-methyl-1-oxopentyl]-3-(2-naphthalenyl)-L-alanyl-N-(2-aminoethyl)-L-Alaninamide acetate salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H37N5O5 · xC2H4O2
Número CAS:
Peso molecular:
499.60 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(O)C(=O)C[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc1cc2c(cc1)cccc2)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)NCCN
InChI
1S/C26H37N5O5/c1-16(2)12-21(15-23(32)31-36)25(34)30-22(26(35)29-17(3)24(33)28-11-10-27)14-18-8-9-19-6-4-5-7-20(19)13-18/h4-9,13,16-17,21-22,36H,10-12,14-15,27H2,1-3H3,(H,28,33)(H,29,35)(H,30,34)(H,31,32)/t17-,21+,22-/m0/s1
InChI key
AWNBSWDIOCXWJW-WTOYTKOKSA-N
Application
TAPI-1 acetate salt has been used as a tumor necrosis factor(TNF)-α convertase/ADAM17/α-secretase (TACE) inhibitor.
Biochem/physiol Actions
TAPI-1 is a potent inhibitor of matrix metalloproteinases and TACE (TNF-α convertase/ADAM17/α-secretase).
TAPI-1 is a potent inhibitor of matrix metalloproteinases and TACE.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)