Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10FIN2O5
Número CAS:
Peso molecular:
372.09
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Fialuridine, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
F[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N2C(NC(C(I)=C2)=O)=O
InChI
1S/C9H10FIN2O5/c10-5-6(15)4(2-14)18-8(5)13-1-3(11)7(16)12-9(13)17/h1,4-6,8,14-15H,2H2,(H,12,16,17)/t4-,5+,6-,8-/m1/s1
InChI key
IPVFGAYTKQKGBM-BYPJNBLXSA-N
General description
Fialuridine (1-(2-deoxy-2-fluoro-β-d-arabinofuranosyl)-5-iodouracil, or FIAU) is an antiviral agent. It is a thymidine-based nucleoside analogue.
Biochem/physiol Actions
Fialuridine is a nucleoside analog antiviral agent.
Fialuridine is a nucleoside analog antiviral agent. The compound displays significant mitochondrial toxicity.
Fialuridine (1-(2-deoxy-2-fluoro-β-d-arabinofuranosyl)-5-iodouracil, or FIAU) and its metabolites blocks DNA polymerase at sites of multiple adjacent analog incorporation, reduces the presence of mtDNA (mitochondrial DNA) and results in mitochondrial structural defects in cultured hepatoblasts. It is considered as an efficient drug against hepatitis B virus (HBV) infection.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?